missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11480657
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g

Cesium hydroxide monohydrate can be used as a strong electrolyte for the battery and it also can be used as polymerization catalyst. It is also used as a raw materials for manufacturing various cesium salts and Catalyst.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Caesiumhydroxid-Monohydrat kann als starker Elektrolyt für eine Batterie verwendet werden und kann auch als Polymerisationskatalysator verwendet werden. Es wird auch als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Cäsiumsalze und Katalysatoren verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser mit exothermer Reaktion.

Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 35103-79-8
Summenformel CsH3O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
MDL-Nummer MFCD00149664
InChI-Schlüssel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide monohydrate
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Cäsiumcarbonat < 5 %
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,2013
Löslichkeitsinformationen Soluble in water with exothermic reaction.
IUPAC-Name Caesium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 167.93 (149.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.87
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt