Learn More
Hirschmann™ Ceramus Dosiergeräte
Zur Gewährleistung einheitlicher Genauigkeit und einheitlicher Dosiervolumen mit wiederholbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dosiergeräte werden aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind daher in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
Marke: Hirschmann™ 9352000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
- Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Freie Drehbarkeit
- Medienrückführsystem zur einfachen und schnellen Entlüftung ohne Reagenzverlust
- Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
- Zur Verwendung innerhalb eines Temperaturbereichs von 4 bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
5 bis 30 ml | |
38 ml |
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder | |
Flasche | |
0,6% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Produkt Broschüre
DateigrößeVersion: 2.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Ceramus Dosiergeräte > Fassungsvermögen:5 bis 30 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur