Learn More
Cephalosporin C zinc salt, MedChemExpress
MedChemExpress Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
106.65 € - 371.25 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cephalosporin C zinc salt
CAS 59143-60-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H19N3O8SZn
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16498688
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-B1299A
10 mg
106.65 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16464577
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-B1299A
50 mg
238.95 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16418726
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-B1299A
100 mg
371.25 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Spezifikation
Spezifikation
Cephalosporin C zinc salt
Off-White
C16H19N3O8SZn
CC(OCC1=C(C([O-])=O)N(C([C@H]2NC(CCC[C@@H](N)C([O-])=O)=O)=O)[C@]2([H])SC1)=O.[Zn+2]
478.78
Research
COVID-19-immunoregulation
59143-60-1
Research
DMSO : 5 mg/mL (10.44 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with 1M HCl)
478.78
98.0%
Solid
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.