Learn More
Cephalosporin C zinc salt, MedChemExpress
MedChemExpress Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Marke: Medchem Express HY-B1299A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.Spezifikation
Cephalosporin C zinc salt | |
Off-White | |
C16H19N3O8SZn | |
DMSO : 5 mg/mL (10.44 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with 1M HCl) | |
478.78 | |
98.0% | |
Solid |
59143-60-1 | |
Research | |
100 mg | |
CC(OCC1=C(C([O-])=O)N(C([C@H]2NC(CCC[C@@H](N)C([O-])=O)=O)=O)[C@]2([H])SC1)=O.[Zn+2] | |
478.78 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.