Learn More
Cephalosporin C zinc salt, MedChemExpress
MedChemExpress Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Marke:  Medchem Express HY-B1299A
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16464577
  • 238.95 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cephalosporin C zinc salt is a potent inhibitor of SAMHD1 with an IC50 of 1.1 μM. Cephalosporin C zinc salt also has moderate anti-orthopoxvirus activity.
Spezifikation
Spezifikation
Cephalosporin C zinc salt
Off-White
C16H19N3O8SZn
DMSO : 5 mg/mL (10.44 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with 1M HCl)
478.78
98.0%
Solid
59143-60-1
Research
50 mg
CC(OCC1=C(C([O-])=O)N(C([C@H]2NC(CCC[C@@H](N)C([O-])=O)=O)=O)[C@]2([H])SC1)=O.[Zn+2]
478.78
Research
COVID-19-immunoregulation
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.