Learn More
Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator
Alles Nötige für den Start der Verarbeitung
22560.00 € - 27815.00 €
Produktcode | Marke | Elektrische Leistung | Elektrische Anforderungen | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Leistung | Elektrische Anforderungen | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15103005
![]() |
Labconco™
7315033 |
International | 230 V 50 Hz 6 A | Säurebeständig mit Wärmeverstärker |
27815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15162995
![]() |
Labconco™
7315030 |
International | 230 V 50 Hz 6 A | Wärmeverstärker, nicht im Lieferumfang enthalten |
22560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15142995
![]() |
Labconco™
7315031 |
International | 230 V 50 Hz 6 A | Säurebeständig ohne Wärmeverstärker |
27265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15172995
![]() |
Labconco™
7315032 |
International | 230 V 50 Hz 6 A | Wärmeverstärker, im Lieferumfang enthalten |
23120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Alles Nötige für den Start der Verarbeitung
Verwendet eine Kombination aus Zentrifugalkraft, Vakuum und Wärme, um die Verdampfung zu beschleunigen.
Inhalt:
- Vakuumkonzentrator
- -50 °C Kühlfalle
- Aluminiumrotor für 40 Mikrozentrifugenröhrchen und 12 – 13 mm-Röhrchen
- Chemikalienbeständige Membran-Vakuumpumpe
- Das CentriZap Stroboskoplicht ermöglicht es dem Anwender, die Proben zu betrachten, während sich der Rotor dreht und der Deckel geschlossen ist
Molekularbiologie, Proteomik, Genomik, Zellbiologie, Mikrobiologie, Biochemie, Arzneimittelforschung und analytische Chemie
Spezifikation
Centrivap |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator