Learn More
Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator
BIOPHARMA
Alles Nötige für den Start der Verarbeitung
Marke:  Labconco™ 7315030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15162995
  • 22560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Alles Nötige für den Start der Verarbeitung
Verwendet eine Kombination aus Zentrifugalkraft, Vakuum und Wärme, um die Verdampfung zu beschleunigen.
Inhalt:
  • Vakuumkonzentrator
  • -50 °C Kühlfalle
  • Aluminiumrotor für 40 Mikrozentrifugenröhrchen und 12 – 13 mm-Röhrchen
  • Chemikalienbeständige Membran-Vakuumpumpe
  • Das CentriZap Stroboskoplicht ermöglicht es dem Anwender, die Proben zu betrachten, während sich der Rotor dreht und der Deckel geschlossen ist
Molekularbiologie, Proteomik, Genomik, Zellbiologie, Mikrobiologie, Biochemie, Arzneimittelforschung und analytische Chemie
Spezifikation
Spezifikation
Centrivap
International
Wärmeverstärker, nicht im Lieferumfang enthalten
230 V 50 Hz 6 A
Name des Produkts
Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator > International; Wärmeverstärker nicht im Lieferumfang enthalten