Chemische Identifikatoren
CAS | 68855-54-9 |
---|---|
Summenformel | CNa2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 105.988 |
InChI-Schlüssel | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Calcinated diatomaceous earth, Diatomite |
PubChem CID | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
IUPAC-Name | Dinatriumcarbonat |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10461153
|
Thermo Scientific Acros
349675000 |
500 g | Kunststoffflasche |
45.96 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10316691
|
Thermo Scientific Acros
349670025 |
2.5 kg | Kunststoff-Fass |
147.74 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11964061
|
Thermo Scientific Acros
349670100 |
10 kg | Fasertrommel |
258.57 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
FilterhilfeChemische Identifikatoren
68855-54-9 | |
105.988 | |
Calcinated diatomaceous earth, Diatomite | |
CHEBI:29377 | |
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
CNa2O3 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
Dinatriumcarbonat |
Spezifikation
Celite™ 545 | |
336 g/L (typically) | |
10.0 (10% aq. soln., typically) | |
0.2% (600°C) (typically) | |
4.20 Darcies (typically) | |
CNa2O3 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumcarbonat | |
10340 | |
60.08 |
Pulver | |
Weiß | |
68855-54-9 | |
38.9 Micron | |
91.5% | |
Calcinated diatomaceous earth, Diatomite | |
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
105.988 | |
CHEBI:29377 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
GHS-P-Hinweis:
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
- Celite]TS 545