Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Celite™ 545 |
Physikalische Form | Pulver |
Dichte | 336 g/L (typically) |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 kg |
pH | 10.0 (10% aq. soln., typically) |
Glühverlust | 0.2% (600°C) (typically) |
Partikelgröße | 38.9 Micron |
Verpackung | Fasertrommel |
Durchlässigkeit | 4.20 Darcies (typically) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Celite]TS 545