Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10316691
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316691
2.5 kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10316691
Marke: Thermo Scientific Acros 349670025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68855-54-9
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.988
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celite™ 545
Physikalische Form Pulver
Dichte 336 g/L (typically)
Farbe Weiß
Menge 2.5 kg
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Glühverlust 0.2% (600°C) (typically)
Partikelgröße 38.9 Micron
Verpackung Kunststoff-Fass
Durchlässigkeit 4.20 Darcies (typically)
Siliciumdioxid 91.5%
Formelmasse 60.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number349675000,349670025,349670100
ChargennummerA0457284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
ChargennummerA0453255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
ChargennummerA0423690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
ChargennummerA0401563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number349675000,349670025,349670100
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals >