Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10461153
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68855-54-9
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.988
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Celite™ 545
Physikalische Form Pulver
Dichte 336 g/L (typically)
Farbe Weiß
Menge 500 g
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Glühverlust 0.2% (600°C) (typically)
Partikelgröße 38.9 Micron
Verpackung Kunststoffflasche
Durchlässigkeit 4.20 Darcies (typically)
Siliciumdioxid 91.5%
Formelmasse 60.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Celite]TS 545