Learn More
DWK Life Sciences™ Ampullenöffner
Mit diesen Öffnern für 1 und 2 ml-Ampullen vermeiden Sie Kreuzkontamination
Marke: DWK Life Sciences™ 177105
26.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verhindert das Splittern von Ampullen
Spezifikation
Ja | |
Ampullenbrecher | |
Kunststoff | |
1 und 2 ml-Ampullen |