Learn More
BUCHI FlashPure Select Flash Chromatography Cartridges: C18
FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.
Marke:  BUCHI 140000127
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16340236
  • 997.71 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kugelförmige Partikel
  • 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
  • Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
  • Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
1 Pc.
220 g
Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide
C18
20 bis 35 μm
C18
Jedes Flash-System
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BUCHI FlashPure Select Flash Chromatography Cartridges: C18 > FlashPure Select; Stationary Phase: C18; Size: 220 g, Quantity: 1 pc