Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
18.25 € - 95.60 €
Spezifikation
Menge | 10/Packung |
---|---|
Material | Pappe |
Produkttyp | Kryobox-Einsätze |
Breite (metrisch) | 133 mm |
Länge (metrisch) | 133 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11842513
|
Fisherbrand™
FB71346 |
25 mm | 10 x 10 |
32.55 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11852513
|
Fisherbrand™
FB71356 |
30 mm | 10 x 10 |
65.05 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11862513
|
Fisherbrand™
FB71366 |
40 mm | 10 x 10 |
28.77 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11842731
|
Fisherbrand™
59573 |
40 mm | 10 x 10 |
55.65 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11872513
|
Fisherbrand™
FB71376 |
65 mm | 10 x 10 |
26.40 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11882513
|
Fisherbrand™
FB71349 |
25 mm | 16 x 16 |
37.25 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892513
|
Fisherbrand™
FB71359 |
30 mm | 16 x 16 |
41.90 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802523
|
Fisherbrand™
FB71369 |
40 mm | 16 x 16 |
41.90 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11812523
|
Fisherbrand™
FB71379 |
65 mm | 16 x 16 |
41.90 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11882493
|
Fisherbrand™
FB71340 |
25 mm | 4 x 4 |
36.40 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802503
|
Fisherbrand™
FB71360 |
40 mm | 4 x 4 |
95.60 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11812503
|
Fisherbrand™
FB71370 |
65 mm | 4 x 4 |
34.15 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11557693
|
Fisherbrand™
FB71343 |
25 mm | 7 x 7 |
27.58 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11517703
|
Fisherbrand™
FB71353 |
30 mm | 7 x 7 |
18.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577703
|
Fisherbrand™
FB71363 |
40 mm | 7 x 7 |
63.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527703
|
Fisherbrand™
FB71354 |
30 mm | 8 x 8 |
32.65 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11882503
|
Fisherbrand™
FB71364 |
40 mm | 8 x 8 |
24.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11892503
|
Fisherbrand™
FB71374 |
65 mm | 8 x 8 |
27.10 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11802513
|
Fisherbrand™
FB71345 |
25 mm | 9 x 9 |
32.55 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11812513
|
Fisherbrand™
FB71355 |
30 mm | 9 x 9 |
61.25 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11832513
|
Fisherbrand™
FB71375 |
65 mm | 9 x 9 |
27.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11822513
|
Fisherbrand™
FB71365 |
40 mm | 9 x 9 |
32.35 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10084213
|
Fisherbrand™
FB71344 |
25 mm | 8 x 8 |
23.40 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12681565
|
Fisherbrand™
FB71373 |
65 mm | 7 x 7 |
31.42 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
10/Packung | |
Kryobox-Einsätze | |
133 mm |
Pappe | |
133 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm