Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Artikelnummer. 11557693 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11557693
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
Menge 10/Packung
Material Pappe
Produkttyp Kryobox-Einsätze
Höhe (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Array 7 x 7