Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Unit Size:
10 Stück
Specifications
Specifications
| Menge | 10/Packung |
| Material | Pappe |
| Produkttyp | Kryobox-Einsätze |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Array | 4 x 4 |