Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Product Code. 12681565 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Unit Size:
10 Stück
Product Code. 12681565
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Specifications
Menge 10/Packung
Material Pappe
Produkttyp Kryobox-Einsätze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenlagerung
Aufnahmevermögen Probenlagerungsröhrchen
Höhe (metrisch) 65 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Array 7 x 7