Learn More
Kohlenstoffschwarz, Acetylen, 100 % komprimiert, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496985
Kohlenstoffschwarz, Acetylen, 100 % komprimiert, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496985
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
2 x 500 g
Artikelnummer. 15496985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045527.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-86-4
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon black
Farbe Schwarz
Dichte 1.8 to 2.1g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Menge 250 g
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT02K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number045527.30,045527.95
ChargennummerY20J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number045527.30,045527.95
ChargennummerY20J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number045527.30,045527.95
ChargennummerU02J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2023 Catalog Number045527.30,045527.95
ChargennummerY23H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number045527.30,045527.95
Name des Produkts
Kohlenstoffschwarz, Acetylen, 100 % komprimiert, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >