Learn More
Gasruß, Acetylen, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334687
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 11334687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form:S.A. 75m2/g, Massendichte 80-120 g/l
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-86-4
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon black
Farbe Schwarz
Dichte 1.8-2.1g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver