Learn More
Kohlenstoffschwarz, Acetylen, 100 % komprimiert, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406995
Click to view available options
Menge:
250 g
2 x 500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15406995
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045527.95
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1333-86-4 | C | 12.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-86-4
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon black
Farbe Schwarz
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Menge 2 x 500 g
Physikalische Form Pulver