Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ Arbeitsflächen aus Edelstahl
Entwickelt für Labore, die sich auf Bereiche wie Biologie, Botanik, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Pharmazie und Kosmetik spezialisiert haben. Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen aus Edelstahl eignen sich für den Einsatz mit Captair PCR-Arbeitsstationen.
Marke: Erlab™ I0120050001
Beschreibung
- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Abgerundete Ecken zur Vereinfachung der Reinigung
- Integriertes Auffangtablett
Spezifikation
Edelstahl | |
CaptairFlex 714 Abzugshauben ohne Abluftleitung |