Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ Arbeitsflächen aus Edelstahl
Entwickelt für Labore, die sich auf Bereiche wie Biologie, Botanik, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Pharmazie und Kosmetik spezialisiert haben. Erlab™ Captair™ Arbeitsflächen aus Edelstahl eignen sich für den Einsatz mit Captair PCR-Arbeitsstationen.
2501.60 € - 3439.70 €
Spezifikation
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13416583
Unterlagen ansehen
Erlab™
I0116050001
CaptairFlex 391 Abzugshauben ohne Abluftleitung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13436583
Unterlagen ansehen
Erlab™
I0118050001
CaptairFlex 483 Abzugshauben ohne Abluftleitung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13426583
Unterlagen ansehen
Erlab™
I0120050001
CaptairFlex 714 Abzugshauben ohne Abluftleitung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
  • Abgerundete Ecken zur Vereinfachung der Reinigung
  • Integriertes Auffangtablett
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Captair by Erlab™ Arbeitsflächen aus Edelstahl