Learn More
Caframo™ Caframo™ Edelstahlschaft
Passiviert für maximalen Korrosionsschutz
61.05 € - 153.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12907136
|
Caframo™
A712 |
305 mm | 8 mm |
61.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12917136
|
Caframo™
A713 |
305 mm | 9,5 mm |
64.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12967106
|
Caframo™
A162 |
406 mm | 8 mm |
68.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12927136
|
Caframo™
A722 |
457 mm | 8 mm |
87.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12937136
|
Caframo™
A723 |
457 mm | 9,5 mm |
89.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12947136
|
Caframo™
A733 |
508 mm | 9,5 mm |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12957136
|
Caframo™
A742 |
610 mm | 8 mm |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12967136
|
Caframo™
A743 |
610 mm | 9,5 mm |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12977136
|
Caframo™
A753 |
762 mm | 9,5 mm |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316 L
- Die 0.375 in. (9.5 mm) großen Stäbe haben ein nach unten gebogenes, 0.5 × 0.3125 in. großes Ende
Spezifikation
Rührschaft | |
Edelstahl (316L) |