Learn More
Caframo™ Caframo™ Edelstahlschaft
Passiviert für maximalen Korrosionsschutz
Marke: Caframo™ A722
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- 9,5 mm Wellen haben ein sich verjüngendes Ende auf 8 mm
- Kompatibel mit allen Caframo™ und Fisherbrand™ Rührern
Spezifikation
0,3125 in. | |
Jeder Propeller mit einer Bohrung von 8 mm Durchmesser | |
457 mm | |
Rührschaft | |
Edelstahl (316L) |
8 mm | |
18 in. | |
A722. | |
0,18 kg | |
0,4 lb. |