Learn More
Caframo™ Caframo™ Edelstahlschaft
Passiviert für maximalen Korrosionsschutz
Marke: Caframo™ A733
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- 9,5 mm Wellen haben ein sich verjüngendes Ende auf 8 mm
- Kompatibel mit allen Caframo™ und Fisherbrand™ Rührern
Spezifikation
0,375 in. | |
Jeder Propeller mit einer Bohrung von 9,5 mm oder 8 mm Durchmesser | |
508 mm | |
Rührschaft | |
Edelstahl (316L) |
9,5 mm | |
20 in. | |
A733. | |
0,27 kg | |
0,6 lb. |