Learn More
Caframo™ Caframo™ Edelstahlschaft
GREENER_CHOICE
Passiviert für maximalen Korrosionsschutz
Marke:  Caframo™ A742
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12957136
  • 121.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektropolierter Edelstahl 316L
  • 9,5 mm Wellen haben ein sich verjüngendes Ende auf 8 mm
  • Kompatibel mit allen Caframo™ und Fisherbrand™ Rührern
Spezifikation
Spezifikation
0,3125 in.
Jeder Propeller mit einer Bohrung von 8 mm Durchmesser
610 mm
Rührschaft
Edelstahl (316L)
8 mm
24 in.
A742.
0,22 kg
0,5 lb.