Learn More
Pufferlösung pH 8,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Marke: Fisher Chemical J/2860/08
14.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pufferlösung pH 8,00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
Spezifikation
Farblos | |
Flüssig | |
217672 |
8 | |
500 mL | |
Plastikflasche aus HDPE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
17Minuten
24Sekunden
38