Learn More
Pufferlösung pH 8,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
10 l
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Pufferlösung pH 8,00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| pH | 8 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2,5 l |
| MDL-Nummer | 217672 |
| Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.