Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilberfreie pH/ATC-Kombinationselektroden aus Epoxidharz mit Flüssigkeitsfüllung
Artikelnummer. 11500194 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Betriebstemperatur (metrisch):
0 °C bis 80 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11500194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Elektrode, 60 ml Nachfülllösung, Elektrodenvorratsflasche
Benötigt
Erforderliche Fülllösung: Kat.- Nr. SP138500.
TRIS-kompatibel, robust und praktisch
  • Robustes Epoxidgehäuse in Standardgröße
  • Das Doppel-Diaphragma verhindert eine Kontamination; geeignet für TRIS-Anwendungen; quecksilberfrei
  • Die flüssigkeitsgefüllte Konstruktion gewährleistet ein schnelles Ansprechverhalten
  • Poröse Keramikverbindung, Ag/AgCl-Referenz
  • Integrierte ATC-Sonde
  • Das robuste Epoxidgehäuse ermöglicht Außeneinsätze sowie den Einsatz in Anlagen
  • Optimal für handgeführte Anwendungen mit wässrigen Proben
  • Das Doppel-Diaphragma verhindert Messfehler und Verstopfungen bei Untersuchungen mit TRIS-Puffern
Bestellinformation
  • 13-620-631 eignet sich für den Einsatz mit Tischmessgeräten der Fisher Scientific Accumet Excel (XL) Serie, Research (AR) Serie und Basic Serie (AB15 und AB15 Plus)
  • 13-620-AP61 eignet sich für den Einsatz mit portablen Messgeräten der Fisher Scientific Accumet AP60 und AP100 Serie
  • Deckeldichtung hält die Membran feucht und einsatzbereit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Anschlusstypen BNC/Minitelefon ATC
Diaphragma Poröse Keramik, doppelt
Material Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ pH/ATC-Kombinationselektrode für Titrationen
Art der Fülllösung Gesättigte KCl-Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Labor- und Life Science-Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Accumet Excel (XL) Serie, Research (AR) und Basic (AB15 und AB15 Plus) Tischmessgerät
Enthält Elektrode, 60 ml Nachfülllösung, Elektrodenvorratsflasche
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Sonde ATC
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Länge (metrisch) 106 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm