Learn More
Pufferlösung pH 1,68, Reagecon™ Artikelnummer.: 10276657
Pufferlösung pH 1,68, Reagecon™
Artikelnummer. 10276657 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 10276657
Marke: Reagecon EP168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
pH 1.68
Menge 500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer167724B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog NumberEP168
Chargennummer167723H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog NumberEP168
Chargennummer167722M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberEP168
Chargennummer167722F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2022 Catalog NumberEP168
Chargennummer167721G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2021 Catalog NumberEP168
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 1,68, Reagecon™ >