Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (SPM166), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-34744JF549
Artikelnummer. 18739912
  • 550.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bromodeoxyuridine/BrdU
Monoclonal
Janelia Fluor 549
Bromodeoxyuridine, BUdr
Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Non-species specific
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
SPM166
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Name des Produkts
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (SPM166), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 549