Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, niedrige Form, Borosilikatglas
Aus DURAN™ Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Niedrige Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit braunen Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen, hellen Flüssigkeiten. Der integrierte Ausgießer verhindert ein Verschütten beim Ausgießen, während der sechseckige Glasboden für Standfestigkeit sorgt.
Marke:  BRAND™ 42008
17.78 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11838371
  • 20.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
  • Braune Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
  • Mit integriertem Ausgießer, um Verschüttungen während des Ausgießens zu verhindern
  • Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
B
± 0,3 ml
Borosilikatglas
1 ml
± 0.3 ml
Volumenaufnahme
DIN EN ISO 4788
90 mm
Graduierte Messzylinder
10 ml
Autoklavierbar
1 ml
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, niedrige Form, Borosilikatglas > Kapazität: 10 ml