Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Farbe:
Blau transparent, Weiß
Blau, Grau
Dunkelgrau
Grau
Dicke (metrisch):
3 mm
3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beskrivelse
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Tekniske data
Tekniske data
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Blau transparent, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Typ | Klemme |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion