Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™100 Nano Series™ Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Kapillarsäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 164717
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
- Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
- Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
- Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
- Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
- Acclaim PepMap nano LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung
Spezifikation
Kapillarsäule | |
50 mm | |
2 bis 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Silika | |
Peptid-Analyse | |
Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper HPLC-Säule |
1000 μm | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15% | |
Umkehrphase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™100 Nano Series™ Säulen, 3 μm Partikelgröße > Länge: 50 mm; Innendurchmesser: 1000 μm; Partikelgröße: 3 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur