Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, rein, Indikator-Gütegrad
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromocresol Green |
Schmelzpunkt | 225°C, 437°F |
Merck Index | 15, 1393 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 698.01 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Extinktion | 600 min. (617nm, in buffer) |
Visuelles Übergangsintervall | from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0432158 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 151310250,151310050 |
A0457764 | Analysenzertifikat | 16/11/2023 | 151310250,151310050 |
A0393833 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 151310250,151310050 |
A0401206 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 151310250,151310050 |
A0415352 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 151310250,151310050 |