Learn More
Grüner Bromocresol-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15693840
Grüner Bromocresol-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693840 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15693840
Marke: Honeywell-Fluka 3274225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
MDL-Nummer MFCD00005875
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresolblau, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromcresolgrün-Indikator
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Formelmasse 698.01
Güte Ph. Eur.
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grüner Bromocresol-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ >