Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün Artikelnummer.: 11438966
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün
Artikelnummer. 11438966
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11438966
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17090.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün ist ein pH-empfindlicher Indikator, der im Wachstumsmedium für Mikroorganismen und Titrationen verwendet wird. Es ist nützlich in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wirkt als Hemmstoff für das Prostaglandin E2-Transportprotein. Es wird auch in der TLC zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol und Diethylether. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-60-8
Summenformel C21H14Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 698.014
MDL-Nummer MFCD00005874
InChI-Schlüssel FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Green
PubChem CID 6451
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxy-2-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Formelmasse 698.02
Menge 5 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Chargennummer10248004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Chargennummer10242333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Chargennummer10234797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Chargennummer10112509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün >