Learn More
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten
Schützt vor Kratzern im optischen Pfad. BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 220 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA/RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen. Passt ohne Adapter auf die meisten Spektralphotometer.
42.05 € - 195.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 230 bis 900 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Menge Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Menge Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10730445
Unterlagen ansehen
BRAND™
759215
70 bis 850 μL 8,5mm 100 Packung, einzeln verpackt 2 mm
83.30 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10386712
Unterlagen ansehen
BRAND™
759235
70 bis 550 μL 15 mm 100/Packung, einzeln verpackt 2 mm
78.40 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10566581
Unterlagen ansehen
BRAND™
759150
1.5 bis 3 mL 23 mm 100/Packung 4,5mm
52.15 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10290272
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
759200
70 bis 850 μL 8,5mm 100/Packung 2 mm
45.90 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10188561
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
759210
70 bis 850 μL 8,5 mm 500/Packung 2 mm
195.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10200282
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
759220
70 bis 550 μL 15 mm 100/Packung 2 mm
42.05 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10198561
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BRAND™
759230
70 bis 550 μL 15 mm 500/Packung 2 mm
195.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10046731
Unterlagen ansehen
BRAND™
759170
2.5 bis 4.5 ml 35 mm 100/Packung 10 mm
49.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 230 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Das fortschrittliche Küvettendesign weist zurückgesetzte Fenster zum Schutz vor Kratzern im Lichtpfad auf.
  • Für den Einmalgebrauch; keine Reinigung und kein Risiko einer Kreuzkontamination
  • Ideal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen
  • Chemikalienbeständig; kann mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen verwendet werden
  • Auch mit Aceton, Butanon, DMF und konzentrierter Salzsäure kompatibel
  • Gruppiert nach Herstellung des Formhohlraums, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
  • Ohne Adapter passend für die meisten Spektralphotometer
Ultramikrogröße
  • Erhältlich mit Fenstern in Höhe von 8.5 und 15 mm (Z-Dimension)
  • Kann mit kleinen Probenvolumen ab 70 μl verwendet werden
  • Kann mit Dichtungssteckverschluss (separat erhältlich) für die Probenlagerung ausgestattet werden
  • Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Halbmikrogröße
  • Für Probenvolumen zwischen 1.5 und 3.0 ml
  • Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Makrogröße
  • Fasst 2.5 bis 4.5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Ja
10 mm
230 bis 900 nm
DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten