Learn More
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten
Schützt vor Kratzern im optischen Pfad. BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 220 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA/RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen. Passt ohne Adapter auf die meisten Spektralphotometer.
Marke: BRAND™ 759230
135.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 230 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Das fortschrittliche Küvettendesign weist zurückgesetzte Fenster zum Schutz vor Kratzern im Lichtpfad auf.
- Für den Einmalgebrauch; keine Reinigung und kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Ideal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen
- Chemikalienbeständig; kann mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen verwendet werden
- Auch mit Aceton, Butanon, DMF und konzentrierter Salzsäure kompatibel
- Gruppiert nach Herstellung des Formhohlraums, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
- Ohne Adapter passend für die meisten Spektralphotometer
Ultramikrogröße
- Erhältlich mit Fenstern in Höhe von 8.5 und 15 mm (Z-Dimension)
- Kann mit kleinen Probenvolumen ab 70 μl verwendet werden
- Kann mit Dichtungssteckverschluss (separat erhältlich) für die Probenlagerung ausgestattet werden
- Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
- Für Probenvolumen zwischen 1.5 und 3.0 ml
- Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
- Fasst 2.5 bis 4.5 ml
Spezifikation
Küvette | |
70 bis 550 μL | |
500/Packung | |
230 bis 900 nm | |
Spektralphotometer und Photometer | |
DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology |
Ja | |
Kunststoff | |
10 mm | |
15 mm | |
2 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000011580 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 759230 |
0000009490 | Analysenzertifikat | 18/02/2024 | 759230 |
0000009363 | Analysenzertifikat | 16/06/2023 | 759230 |
0000008802 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 759230 |
0000007515 | Analysenzertifikat | 11/11/2022 | 759230 |