Learn More
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten
Schützt vor Kratzern im optischen Pfad. BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 220 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA/RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen. Passt ohne Adapter auf die meisten Spektralphotometer.
Marke: BRAND™ 759215
61.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 230 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Das fortschrittliche Küvettendesign weist zurückgesetzte Fenster zum Schutz vor Kratzern im Lichtpfad auf.
- Für den Einmalgebrauch; keine Reinigung und kein Risiko einer Kreuzkontamination
- Ideal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen
- Chemikalienbeständig; kann mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen verwendet werden
- Auch mit Aceton, Butanon, DMF und konzentrierter Salzsäure kompatibel
- Gruppiert nach Herstellung des Formhohlraums, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
- Ohne Adapter passend für die meisten Spektralphotometer
Ultramikrogröße
- Erhältlich mit Fenstern in Höhe von 8.5 und 15 mm (Z-Dimension)
- Kann mit kleinen Probenvolumen ab 70 μl verwendet werden
- Kann mit Dichtungssteckverschluss (separat erhältlich) für die Probenlagerung ausgestattet werden
- Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
- Für Probenvolumen zwischen 1.5 und 3.0 ml
- Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
- Fasst 2.5 bis 4.5 ml
Spezifikation
Küvette | |
70 bis 850 μL | |
10 mm | |
8,5mm | |
2 mm |
Ja | |
100 Packung, einzeln verpackt | |
230 bis 900 nm | |
Spektralphotometer und Photometer | |
DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013453 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 759215 |
0000011975 | Analysenzertifikat | 15/07/2024 | 759215 |
0000011372 | Analysenzertifikat | 03/04/2024 | 759215 |
0000009907 | Analysenzertifikat | 17/02/2024 | 759215 |
0000008285 | Analysenzertifikat | 30/01/2023 | 759215 |