Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 ul
GREENER_CHOICE
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 μl, ermöglichen das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten ohne Berührung der Wände. Graduierungen bei 2 μl und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
Marke:  BRAND™ 732204
41.19 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15184907
  • 52.25 € / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das nicht-sterile, hochreine Polypropylen ist frei von Oleamid und DiHEMDA.
  • Graduierungen bei2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
  • Die schlanke Bauweise ermöglicht das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren.
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
  • Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens.
  • Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat nur eine geringe Oberflächenspannung.
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien.
  • Für biologische Proben, die Reinigungsmittel wie Triton™ X-100, SDS, Tween usw. enthalten
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000012994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number732204
Chargennummer0000009576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number732204
Chargennummer0000008827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number732204
Chargennummer0000008515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2023 Catalog Number732204
Chargennummer0000008368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2023 Catalog Number732204
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 ul > Standard; im Gestell, TipBox, fünf Boxen mit 96 Stück