Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 ul
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Verpackung:
1 Beutel mit 1000 Stück
10 TipRacks, je 96. (Nachfülleinheiten für TipBox-Gestelle.)
Lose, 1 Beutel à 1.000 Stück
Spitzensatz, 2 x 5 Nachfülleinheiten mit je 96 Stück
TipBox, 5 Boxen, je 96
Menge:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Gefiltert:
Ungefiltert
Spitzenform:
Eng
Geringe Retention, Eng
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Das nicht-sterile, hochreine Polypropylen ist frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Graduierungen bei2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
- Die schlanke Bauweise ermöglicht das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren.
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens.
- Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat nur eine geringe Oberflächenspannung.
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien.
- Für biologische Proben, die Reinigungsmittel wie Triton™ X-100, SDS, Tween usw. enthalten
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | TipRack ist eine Nachfülleinheit für die TipBox. |
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 20 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Gestellfarbe | Grau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.8 in. |
| Länge (metrisch) | 46 mm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Mehr anzeigen |