Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Transferflaschen
Thermodruck-Flaschenetiketten sind in selbstlaminierendem Vinyl oder fälschungssicherem Material erhältlich, das sich ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen eignet.
141.00 € - 760.00 €
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Material | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11819644
|
Brady™
030113 |
3,75 in. | Vinyl | 1 in. |
730.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11824684
|
Brady™
020822 |
1 in. | Vinyl | 2 in. |
640.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11859514
|
Brady™
030235 |
0,25 in. | Polyester | 1 in. |
141.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11824744
|
Brady™
030174 |
0,5 in. | Vinyl | 1 in. |
760.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber (B-351) ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist.
- Die Papieretiketten (B-402) sind mit einem permanenten Acrylklebstoff versehen und ideal für kostengünstige Etikettieranwendungen.
- Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
Spezifikation
Etikett | |
Thermotransferdrucker-Etikett |