Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Transferflaschen
Thermodruck-Flaschenetiketten sind in selbstlaminierendem Vinyl oder fälschungssicherem Material erhältlich, das sich ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen eignet.
Marke:  Brady™ 020822
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11824684
  • 640.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber (B-351) ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist.
  • Die Papieretiketten (B-402) sind mit einem permanenten Acrylklebstoff versehen und ideal für kostengünstige Etikettieranwendungen.
  • Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG
Acryl
Matt
Vinyl
Unsteril
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
3000/Packung
-40 bis 80 °C
0.066 mm
1 in. H x 2 in. B
50,8 mm
25,4 mm
Oberflächenmontage
Weiß
Etikett
Thermotransferdrucker-Etikett
Flaschen, Manipulationsindikator
1
Rechteck
0,0028 in.
28.58 mm
2 in.
1 in.