Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Transferflaschen
Thermodruck-Flaschenetiketten sind in selbstlaminierendem Vinyl oder fälschungssicherem Material erhältlich, das sich ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen eignet.
Marke: Brady™ 030113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber (B-351) ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist.
- Die Papieretiketten (B-402) sind mit einem permanenten Acrylklebstoff versehen und ideal für kostengünstige Etikettieranwendungen.
- Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
Spezifikation
UL/ B-427, RoHS 2005/618/EG, MCV RoHS 2002/95/EG | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
3 | |
Rechteck | |
0,004 in. | |
101.6 mm | |
1 in. | |
3,75 in. | |
25.40 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Kommunikationskabel, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Sprach- oder Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung | |
27.31 mm | |
3000/Packung | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
3,75 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B | |
25,4 mm | |
95,25 mm |