Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Transferflaschen
Thermodruck-Flaschenetiketten sind in selbstlaminierendem Vinyl oder fälschungssicherem Material erhältlich, das sich ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen eignet.
Marke:  Brady™ 030235
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11859514
  • 141.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber (B-351) ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist.
  • Die Papieretiketten (B-402) sind mit einem permanenten Acrylklebstoff versehen und ideal für kostengünstige Etikettieranwendungen.
  • Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
AGA, CSA, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Acryl, Permanent
Glanz
Polyester
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
10.000/Packung
0,25 in.
Oberflächenmontage
Weiß
Etikett
Thermotransferdrucker-Etikett
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
1 in.
6,35 mm