Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Fisherbrand™ FB55233
115.53 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11708265
  • 148.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Hexagonaler Stopfen: Robustes blaues Polypropylen eng sitzend zum Mischen
  • Klasse B
  • Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
ISO 4788
390 mm
Borosilikatglas
500 ml
Blaue Keramik
Autoklavierbar
Blau
B
Graduierte Messzylinder
48 mm
Stopfen
5 ml
± 5 ml
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen > Kapazität: 500 ml; Graduierungen: 5 ml