Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 12075645 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12075645
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Hexagonaler Stopfen: Robustes blaues Polypropylen eng sitzend zum Mischen
  • Klasse B
  • Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 335 mm
Typ Graduierte Messzylinder
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 37 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Enthält Stopfen
Umfang Blaue Keramik
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ±2 ml