Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
119.00 € - 1360.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11796562
|
Duran™
213113809 |
100 mL | 70 mm | 40 mm |
141.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11706572
|
Duran™
213114102 |
150 mL | 80 mm | 45 mm |
172.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736582
|
Duran™
213115904 |
2000 mL | 190 mm | 90 mm |
943.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766562
|
Duran™
213112401 |
20 mL | 40 mm | 25 mm |
120.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11706582
|
Duran™
213114402 |
300 mL | 95 mm | 55 mm |
173.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15864498
|
Duran™
213116309 |
3500 mL | 230 mm | 100 mm |
1360.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11776562
|
Duran™
213113209 |
40 mL | 50 mm | 30 mm |
119.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11716582
|
Duran™
213114908 |
500 mL | 115 mm | 65 mm |
274.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11786562
|
Duran™
213113406 |
60 mL | 60 mm | 35 mm |
139.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11726582
|
Duran™
213115407 |
900 mL | 140 mm | 75 mm |
358.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
- Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Rund | |
Abdampfschale |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss