Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
- Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Abdampfschale |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 115 mm |